Learn More
Cowie Technology™ PTFE Pointed Tweezers
Codice prodotto. 10457742 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10457742
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cowie Technology™ PTFE Pointed Tweezers are inert to virtually all chemical reagents and completely non-contaminating.
  • Chemically inert
  • Non-contaminating
  • Usable to 280°C
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifica
Stile punta Pointed
N. per confezione 1 Each
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type PTFE Forceps / Tweezers
Finitura Smooth
Altezza corpo (sistema metrico) 12 mm
Spessore 12
Larghezza (sistema metrico) corpo 25 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 11 mm
Spessore (sistema metrico) punta 2.5 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Stile Rigid