Learn More
BRAND™ PTFE/ Polypropylene T-bore Stopcock
PTFE construction with polypropylene valve lever. Provides outstanding chemical resistance. Includes integrated hose nozzles.
Marca: BRAND™ 88680
76.80 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PTFE construction
- Polypropylene valve
- With integrated hose nozzle
Specifica
5 mm | |
9 mm | |
Polypropylene |
PTFE | |
Integrated hose nozzle |