Learn More
BRAND™ PTFE/ Polypropylene T-bore Stopcock
PTFE construction with polypropylene valve lever. Provides outstanding chemical resistance. Includes integrated hose nozzles.
61.90€ - 87.65€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Include | Integrated hose nozzle |
Plug Material | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Adatto al tubo ID | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Adatto al tubo ID | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10421253
|
BRAND™
88655 |
4 mm |
63.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10788621
|
BRAND™
88665 |
6 mm |
61.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10079930
|
BRAND™
88670 |
7 mm |
68.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10186411
|
BRAND™
88680 |
9 mm |
87.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10692432
|
BRAND™
88650 |
3 mm |
63.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PTFE construction
- Polypropylene valve
- With integrated hose nozzle
Specifica
PTFE | |
Integrated hose nozzle | |
Polypropylene |