Learn More
Bohlender™ PTFE Port Plugs
For closing unused ports of miniature fittings.
Marca:  Bohlender™ F705-04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10699791
  • 58.51€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Providing temperature resistance from −200° to +260°C
  • Universal chemical resistance
  • With male thread UNF 0.25 in. 28 G
  • For tubing 1.6 mm I.D. x 3.2 mm O.D.
  • Provided in packs of 10
  • White in color
Specifica
Specifica
Plug Cap
PTFE
Closing unused ports on fittings
-200°C to +260°C
28 G
White
10/Pk.
Tubing 1.6 mm I.D. x 3.2 mm O.D.