Learn More
Bohlender™ PTFE and PPS HT Laboratory Screw Joints, GL 25
Ideal for connecting equipment and fittings with GL threads with hard-walled tubing or tubes made of glass, plastic or metal.
47.00€ - 72.00€
Specifica
Product Type | Laboratory Screw Joint |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA |
Materiale | PPS, PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Connecting equipment/fittings to hard-walled tubing |
Min. Operating Temperature (Metric) | -50°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10023551
|
Bohlender™
D630-18 |
1.6 mm O.D. |
60.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10319141
|
Bohlender™
D630-42 |
3.2 mm O.D. |
72.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10787522
|
Bohlender™
D630-46 |
4.0 mm O.D. |
47.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10155501
|
Bohlender™
D630-58 |
6.35 mm O.D. |
72.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Providing temperature resistance from −50° to +250°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- Max. pressure 10 bar
- Vacuum suitable
- Black screw cap made of PPS
- Inner parts consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm
- Applications include fixing probes, thermometers, dip tubes or cables in reaction vessels
- Available for a wide range of GL thread sizes and tubing diameters
Specifica
Laboratory Screw Joint | |
PPS, PTFE | |
-50°C | |
10 bar |
FDA | |
Connecting equipment/fittings to hard-walled tubing | |
GL 25 | |
250°C |