Learn More
Bohlender™ PTFE and PPS HT Replacement Inner Parts
Replacement parts for laboratory screw joints used for connecting equipment and fittings with GL threads with hard-walled tubing or tubes made of glass, plastic or metal.
55.00€ - 144.00€
Specifica
Materiale PTFE, PPS
Tipo Replacement Parts for Screw Joints
Da utilizzare con (applicazione) Connecting equipment/fittings
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10033551
Vedere i documenti
Bohlender™
D639-56
Thread GL 18 Tubing O.D. 6.35 mm
144.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10479001
Vedere i documenti
Bohlender™
D640-58
Thread GL 25 Tubing O.D. 6.35 mm
98.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10565362
Vedere i documenti
Bohlender™
D640-68
Thread GL 25 Tubing O.D. 9.52 mm
91.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12710736
Vedere i documenti
Bohlender™
D640-84
Thread GL 25 Tubing O.D. 12.7 mm
55.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Providing temperature resistance from −20° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Max. pressure 10 bar
  • Vacuum suitable
  • Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm
  • Applications include fixing probes, thermometers, dip tubes or cables in reaction vessels
  • Available for a wide range of GL thread sizes and tubing diameters
Specifica
Specifica
PTFE, PPS
Replacement Parts for Screw Joints
Connecting equipment/fittings