missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JG Finneran Associates™ PTFE/Rubber Seals
115.00€ - 149.00€
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10015580
|
JG Finneran Associates™
604040-08 |
Size: 8mm |
115.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12422920
|
JG Finneran Associates™
604040-13 |
Size: 13mm |
149.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Rubber | |
Red | |
1000 Pk. |