Learn More
Buerkle™ PTFE Scoop
All parts coming into contact with the sample medium are made of pure white PTFE. Completely inert against all substances (with the exception of elementary fluoride). The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsulated in PTFE.
113.00€ - 438.00€
Specifica
Product Type Measuring Scoop
Materiale PTFE
Autoclavabile Autoclavable
Colore Pure White
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 600 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11921581
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5389-0010
10 mL
113.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10503252
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5389-0100
100 mL
251.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10403522
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5389-0250
250 mL
315.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10044067
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5389-0500
500 mL
384.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10683523
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5389-1000
1000 mL
438.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Medium contacting parts: pure white PTFE
  • Completely inert against all substances (with the exception of elementary fluoride)
  • The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsulated in PTFE
  • The 60 cm long rod can be extended to 120 cm by adding another component
  • The scoop PTFE with 10 ml has a strong rod with a length of 155 mm
Specifica
Specifica
Measuring Scoop
Autoclavable
600 mm
PTFE
Pure White