Learn More
Fisherbrand™ Asta per agitatore a vite in PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
- Resistenti agli agenti chimici, inerti ed esenti da perdite
- Semplicità di pulizia
- No cross contamination
- Infrangibile
- Non-scratch
- °
- Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Specifications
Specifications
| Diametro ventola (sistema metrico) | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 10 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Guida agitatore universale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Miscelazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 550 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Tipo | Elica a vite per agitatore con asta in PTFE |