Learn More
Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs
Combine the inertness of a PTFE coating with the resealability of silicone Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs.
82.69€ - 185.74€
Specifica
Materiale | PTFE, Silicone |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Quantità | 72 Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 10 mil |
Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11591004
|
Thermo Scientific™
TS-12708 |
8 mm |
82.69€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11501014
|
Thermo Scientific™
TS-12712 |
12 mm |
101.87€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11587330
|
Thermo Scientific™
TS-12713 |
13 mm |
116.24€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11597330
|
Thermo Scientific™
TS-12716 |
16 mm |
150.99€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11531014
|
Thermo Scientific™
TS-12718 |
18 mm |
153.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527340
|
Thermo Scientific™
TS-12722 |
22 mm |
185.74€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ensure air-tight, inert seals with autoclavable Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs. They are specifically designed to combine the resealability of silicone with the inertness of PTFE. These discs reseal instantly puncture after puncture, and the PTFE coating is structurally bonded so that no cement is leached or baked out of your sample after needle penetration. Many sizes are available to fit Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Small Reaction Vials, Thermo Scientific™ Screw Cap Septum Vials, and Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Sample Storage Vials.
Additional Product InformationEach disc compresses to maintain a tight seal, forcing the PTFE coating to conform to the sealing surface.
Standard syringe and CC needles penetrate an entire disc with ease.
The PTFE layer is a full 10 mils thick to ensure protection
Specifica
PTFE, Silicone | |
72 Pk. | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Autoclavable | |
10 mil | |
Disc |