Learn More
Cowie Technology™ PTFE Square-End Tweezers
Codice prodotto. p-8007770 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10510292
Cowie Technology™ PTFE Square-End Tweezers are inert to virtually all chemical reagents and completely non-contaminating.
  • Chemically inert
  • Non-contaminating
  • Usable to 280°C
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifica
Stile punta Square
N. per confezione 1 Each
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Product Type PTFE Forceps / Tweezers
Finitura Smooth
Altezza corpo (sistema metrico) 10 mm
Spessore 10 mm
Larghezza (sistema metrico) corpo 22.5 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 11 mm
Spessore (sistema metrico) punta 5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 22.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 22.5 mm
Stile Rigid