Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con anello rimovibile
Codice prodotto. 10120002 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10120002
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ PTFE Stir Bar with Removable Ring are autoclavable and include a pivot ring.
  • Guaranteed inert and leak-free
  • Isostatically molded in pure, FDA approved, PTFE
  • Individually polished to stay cleaner for longer
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 127 x 16 x 16 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Include Anello in PTFE
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Quantità 1/Ea.
Forma Cilindrico