Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- The flat surfaces provide a greater mixing action.
- Autoclavable
Specifica
4.5 mm | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cylinder, Pivot ring |
PTFE | |
PTFE Stirrer Bars Pivot Ring | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
15 mm |