Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock
Plug Valve. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock can be sterlized at 135°C.
24.90€ - 28.60€
Specifica
Product Type | PTFE Straight Through Screw Valve |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Overall Length (Metric) | 59 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10592392
|
Fisherbrand™
016.1202.6.2 |
2 mm |
24.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10068161
|
Fisherbrand™
016.1204.2 |
4 mm |
28.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum Pressure 1 Bar at 100°C and 5 mm Hg
- All contact parts are PTFE
Specifica
PTFE Straight Through Screw Valve | |
Autoclavable | |
59 mm | |
-200°C | |
27 mm | |
White/Blue | |
280°C |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
PTFE Connectors | |
1 Each | |
20 mm | |
1 bar |