Learn More
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Stopcocks
Codice prodotto. 10323552 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10323552
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Stopcocks feature a pure PTFE body and plug and combine all the desirable properties of the Ultimate Laboratory Stopcock.
  • Medium vacuum pressure performance
  • Unbreakable
  • Chemically inert
  • Grease free
  • Supplied with borosilicate glass sidearms
Specifica
Tipo Straight Through
Foro spina 2 mm
Descrizione Straight Through Stopcock
Materiale PTFE
Autoclavabile Autoclavable
Adatto al tubo ID 8 mm
N. per confezione 1 Each
Include Borosilicate glass sidearms
Plug Material PTFE