Learn More
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Stopcocks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Medium vacuum pressure performance
- Unbreakable
- Chemically inert
- Grease free
- Supplied with borosilicate glass sidearms
Specifica
Specifica
| Tipo | Straight Through |
| Foro spina | 2 mm |
| Descrizione | Straight Through Stopcock |
| Materiale | PTFE |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Adatto al tubo ID | 8 mm |
| N. per confezione | 1 Each |
| Include | Borosilicate glass sidearms |
| Plug Material | PTFE |