Learn More
Bohlender™ Rubinetto d'arresto a 3 vie con foro a T in PTFE
474.88€ - 496.08€
Specifica
Product Type | Valvola di chiusura a 3 vie |
---|---|
Materiale | PTFE |
Overall Length (Metric) | 74 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la distribuzione di liquidi o gas |
Min. Operating Temperature (Metric) | Da –30 a 150 °C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10043441
|
Bohlender™
E688-14 |
GL14 |
474.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10043511
|
Bohlender™
E688-18 |
GL18 |
496.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Valvola di chiusura a 3 vie | |
74 mm | |
Da –30 a 150 °C |
PTFE | |
Per la distribuzione di liquidi o gas | |
Da –30 a 150 °C |