Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout
Includes spout for easy pouring. Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout is available in a variety of sizes.
25.15€ - 29.55€
Specifications
Materiale | PTFE |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Evaporating Dish |
Finitura interna | Smooth |
Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||
10034330
|
Fisherbrand™
006.150 |
150 mL | 78 mm | 43 mm |
25.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10646921
|
Fisherbrand™
006.250 |
250 mL | 97 mm | 50 mm |
29.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Isostatically molded in pure PTFE
- Chemically resistant and inert
- Super smooth internal finish
- Usable to 280°C
- Molded spout for easy pouring
Specifications
PTFE | |
Evaporating Dish | |
-200°C to +280°C |
Round | |
Smooth |