Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
400 mL
Specifica
Specifica
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) esterno | 56mm |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Heating of chemicals on hot plate |
Altezza (sistema metrico) | 74mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 56mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
Tipo | Becher |
Larghezza (sistema metrico) | 56mm |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker >