Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker
Codice prodotto. p-8007781 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10630034
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pure PTFE body. Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker features a specially formulated stablilizing PTFE carbon base as a single moulding.
Pure PTFE body with a specially formulated stablilising PTFE carbon base as a single moulding.
  • Totally inert pure PTFE inner surface
  • Heatable to 270°C
  • Improved heat transfer
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 56mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Heating of chemicals on hot plate
Altezza (sistema metrico) 74mm
Lunghezza (sistema metrico) 56mm
Temperatura (sistema metrico) operativa max 280 °C
Tipo Becher
Larghezza (sistema metrico) 56mm
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda tecnica del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali