Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, rigido
Codice prodotto. 11593322 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11593322
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Da inserire tra i giunti in vetro smerigliato standard per eliminare l'uso di grasso. Il manicotto spesso in PTFE, lunghezza B per l'Europa, è adatto per applicazioni a vuoto spinto.
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Previene grumi ed elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Materiale PTFE
Quantità Confezione da 5
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Spessore 0.5 mm
N. giunto rastremato standard 19/26
Tipo Rigido