Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, rigido
Codice prodotto. 16206001 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 16206001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da inserire tra i giunti in vetro smerigliato standard per eliminare l'uso di grasso. Il manicotto spesso in PTFE, lunghezza B per l'Europa, è adatto per applicazioni a vuoto spinto.
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Altezza (sistema metrico) 27 mm
Materiale PTFE
Quantità 1 ciascuno
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Spessore 0.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
N. giunto rastremato standard 10/19
Tipo Rigido