Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Zirconium Crucibles
Improve lab results with the ideal alternative to platinum, shatterproof zirconium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirconium Crucibles virtually elimnate sample contamination.
128.00€ - 154.00€
Specifica
Materiale Zirconium
Temperatura max (sistema metrico) 450°C to 500°C
Quantità 1 Ea.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12857683
Vedere i documenti
Nickel Electro™
305
40 mL 38 mm
145.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12867683
Vedere i documenti
Nickel Electro™
306
45 mL 39 mm
154.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11766567
Vedere i documenti
Nickel Electro™
300
10 mL 25 mm
128.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11776567
Vedere i documenti
Nickel Electro™
301
15 mL 25 mm
134.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for most fusions done in full heat, resulting in little or no attack or oxidation of the crucible regardless of material or flux mixture.
  • Resistant to melts of alkali (Na, K, Li) carbonates, hydroxides, peroxides, borates, nitrates, chlorides and some fluorides, or combinations thereof.
  • Completely resistant to most solvents of all concentrations except hydrofluoric acid.
  • Offers virtual elimination of sample contamination.
  • Resistance to molten sodium peroxide.
  • Will not alloy with more easily reducible metals.
  • Unlike platinum no smoothing and reshaping is necessary.
  • Does not have the high-cost investment and security problems of platinum.
Specifica
Specifica
Zirconium
1 Ea.
Autoclavable
450°C to 500°C
1 mm
Crucible