Learn More
Cowie Technology™ PTFE Tubing
Cowie Technology™ PTFE Tubing is designed to be used with PTFE Bayonet Valves and Connectors.
11.00€ - 16.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Overall Length (Metric) | 1 m |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10722223
|
Cowie Technology™
016.1706 |
4 mm |
12.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10068281
|
Cowie Technology™
016.1708 |
6 mm |
11.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10078281
|
Cowie Technology™
016.1712 |
10 mm |
14.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10742413
|
Cowie Technology™
016.1714 |
12 mm |
16.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Chemically inert
- Non-contaminating
- Usable to 280°C
- Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifica
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
1 mm | |
-200°C | |
White | |
280°C |
Autoclavable | |
1 m | |
PTFE Bayonet Connectors & Valves | |
1 Each | |
Flexible |