Learn More
Buerkle™ PTFE Ultrapure Barrel Pump with Discharge Hose
Provides high chemical resistance and safe transfer, even with liquids which attack conventional materials such as PP or PVC.
764.00€ - 870.00€
Specifica
Include Discharge Tube
N. per confezione 1 Ea.
Materiale PTFE
Tipo Barrel Pump
Applicazioni Liquids which attack conventional materials such as Polypropylene or PVC can now be safely transferred (except for elemental Fluorine), transferring ultra-pure liquids
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11901591
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5606-0601
270 mL/stroke
764.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11911591
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5606-1001
400 mL/stroke
870.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Medium-contacting parts manufactured from PTFE
  • Suitable for transferring ultra-pure liquids
  • Stopcock prevents hazardous vapours from escaping and stops dripping after transfer
  • Discharge hose is 1.2m in length
  • Immersion tube with a diameter of 32mm
  • All valves are made of solid PTFE/PVDF
  • Top quality, 3 years’ warranty
Specifica
Specifica
Discharge Tube
PTFE
Liquids which attack conventional materials such as Polypropylene or PVC can now be safely transferred (except for elemental Fluorine), transferring ultra-pure liquids
1 Ea.
Barrel Pump