Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
PTFE construction. Ideal for covering PTFE beakers.
8.55€ - 28.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Materiale | PTFE |
Forma | Round |
Tipo | Watch Glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10415651
|
BRAND™
150902 |
30 mm | N/A | ||||||
10445811
|
BRAND™
150905 |
50 mm | N/A | ||||||
10718361
|
BRAND™
150912 |
80 mm |
21.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10485811
|
BRAND™
150915 |
100 mm |
28.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PTFE construction
- Excellent chemical resistance
- Ideal for covering PTFE beakers
Specifica
Flat | |
PTFE | |
Round | |
Watch Glass |