Learn More
Fisherbrand™ Ancorette con ali in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette per analisi, centrifuga e campioni
Provette per test o centrifuga con diametro 9-10 mm; provette per campioni, test e centrifuga
Provette per test o centrifuga con diametro da 14-15 mm; provette per campioni, test e centrifuga
Altezza (sistema metrico):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per analisi, centrifuga e campioni |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Forma | Ad ala |