Learn More
PTPN23 Rabbit, anti-Human, CoraLite 647, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
166.92€ - 512.69€
Specifica
Antigene | PTPN23 |
---|---|
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence |
Coniugato | CoraLite 647 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18007875
|
Proteintech
CL647-10472-100UL |
100 μL |
512.69€
100µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18006685
|
Proteintech
CL647-10472-20UL |
20 μL |
166.92€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The PTPN23 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PTPN23. This antibody recognizes human antigen. The PTPN23 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™647.
Specifica
PTPN23 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
DKFZp564F0923, HD PTP, HDPTP, KIAA1471, PTP TD14, PTPN23 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite 647 | |
Rabbit | |
25930 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |