Learn More
Pumice Stone, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15631420 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Granulated
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-09-8
Formula molecolare C28H37FO7
Molecular Weight (g/mol) 509.626
Numero MDL MFCD00148147
InChI Key CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Pumice Stone
Forma fisica Granulated
Imballaggio Poly Bottle
Colore Gray
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport