Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15707039 Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
20 paia
300 paia
Codice prodotto. 15707039
Marca: PURUS™ GLFFXL
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
  • Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
  • Robusti e lavabili per il riutilizzo
  • Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
  • Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Order Info
Disponibili nella versione a dita intere o mezze dita.
Compliance
Prodotto in ambiente certificato ISO 9002. Conforme agli standard federali e ASTM per il contenuto di proteine. AQL 1.5.
Specifica
Coating Material Uncoated
Colore White
Monouso Reusable
Hand Ambidestri
Materiale Nylon
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Stile delle dita Full
Da utilizzare con (applicazione) Allergy/Irritation Prevention
Stile polso guanto Knit
Colore casco Red
Yarn Weight 21.5 g