Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
20 paia
300 paia
Descrizione
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
- Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
- Robusti e lavabili per il riutilizzo
- Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
- Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Order Info
Disponibili nella versione a dita intere o mezze dita.
Compliance
Prodotto in ambiente certificato ISO 9002. Conforme agli standard federali e ASTM per il contenuto di proteine. AQL 1.5.
Specifica
Specifica
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Nylon |
| Size | Large |
| Stile delle dita | Full |
| Da utilizzare con (applicazione) | Allergy/Irritation Prevention |
| Stile polso guanto | Knit |
| Colore casco | Blue |
| Vedi altri risultati |