Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marca: PURUS™ GLFF-L
26.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
- Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
- Robusti e lavabili per il riutilizzo
- Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
- Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Order Info
Disponibili nella versione a dita intere o mezze dita.
Compliance
Prodotto in ambiente certificato ISO 9002. Conforme agli standard federali e ASTM per il contenuto di proteine. AQL 1.5.
Specifica
Uncoated | |
Reusable | |
Nylon | |
Full | |
Knit | |
21.5 g |
White | |
Ambidextrous | |
Large | |
Allergy/Irritation Prevention | |
Blue |