Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Guanti da laboratorio in nitrile in scatola per scienze biologiche
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
21.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Descrizione
I guanti in nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrono comfort e protezione grazie a:
PROTEZIONE BARRIERA
- Test e standard completi
- AQL medio del settore (1,0)
- 3 livelli di protezione codificati a colori con spessore crescente
- Testato contro 57 sostanze chimiche, fino a 14 farmaci chemioterapici e Fentanyl
- Non sono realizzati con lattice di gomma naturale, per una protezione contro le allergie di tipo IV
SOSTENIBILITÀ
- Il nostro stabilimento di produzione dei guanti Safeskin (Tailandia) utilizza il 92% di energia rinnovabile.
- I dispenser sono realizzati con materiali riciclati fino all'85% e le custodie con materiali riciclati fino al 100%.
- I guanti per scienze biologiche PUREZERO™ sono prodotti in uno stabilimento conforme ai requisiti della norma ISO 14001: 2015 - Sistema di gestione ambientale.
AFFIDABILITÀ DELLA FORNITURA
- Consegnati attraverso la nostra catena di fornitura globale verticalmente integrata
- Sostenuta da oltre 20 anni di esperienza nella produzione di guanti da esame in nitrile per il mercato industriale.
- Tracciabilità delle materie prime fino alla loro fonte originaria
- Prodotti presso il nostro stabilimento Safeskin in Tailandia
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Laboratory |
AQL | 1 |
Colore | Green |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 4.7 mil |