Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 60 strati EnviroTack™
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Grigio
Dimensioni (L x P):
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
26 x 45 in.
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
Rivestimento superficiale:
High Tack
Regular Tack
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 |
| Dimensioni (L x P) | 660 x 1143 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
| Quantità | 60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
| Rivestimento superficiale | High Tack |
| Colore | Bianco |
| Materiale | LDPE misto |