Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 60 strati EnviroTack™
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Marca:  PURUS™ PS 2430 64 G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.80000kg
Codice prodotto. 15753619
  • 162.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels
  • Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
  • Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
  • Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato
  • Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
  • Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
610 x 762 mm
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
Regular Tack
LDPE misto
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Grigio
60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm