Learn More
OHAUS™ PVC Flask Clamp
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000 mL Flask
125 mL Flask
2000 mL Flask
250 mL Flask
500 mL Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of PVC
- For use with flasks
- Designed to securely hold flask in place
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 |
| Tipo | Flask Clamp |
| Materiale | PVC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 125 mL Flask |
| Descrizione | Flask Clamp PVC 125mL |
| Colore | Purple |
| Jaw Type | Four Interlocking |
| Diameter (Metric) Inside | 3.01 in |