Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Alarm Call Point
21.85€ - 26.40€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Materiale PVC
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor & Outdoor
Altezza (sistema metrico) 203 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
15193279
Vedere i documenti
Brady™
817691
Bi-directional
21.85€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15173279
Vedere i documenti
Brady™
817695
Panoramic
26.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
203 mm
203.00 mm
Square
White on Red
PVC
Indoor & Outdoor
1.591 mm
-20 °C-70 °C
Global