Learn More
Fisherbrand™ Tubo trasparente in PVC
Sterilizzabile a vapore a 121 °C.
3.75€ - 16.35€
Specifica
Materiale | PVC |
---|---|
Overall Length (Metric) | 10 m |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Quantità confezione | 1 Pack |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12345859
|
Fisherbrand™
|
3 mm |
3.75€
10m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12365859
|
Fisherbrand™
|
6.5 mm |
6.35€
10m |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12375859
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
16.35€
10m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Atossico
Specifica
PVC | |
° | |
Trasparente |
10 m | |
1 Pack | |
° |