Learn More
Buerkle™ Contenitori con collo largo in PVC trasparente
3.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
200 mL
300 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
2000 mL
Descrizione
- Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
- Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
- Use for transport of samples and specimens
- Square shape optimizes storage space
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Colore | Trasparente |
Dimensioni (L x P x A) | 80 x 80 x 111 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 54 mm |
Materiale | PVC |
Lunghezza (sistema metrico) | 80mm |
Larghezza (sistema metrico) | 80 mm |
Colore chiusura | Nero |
Closure Included | Sì |
Bocca | Stretto |