Learn More
Buerkle™ Contenitori con collo largo in PVC trasparente
Codice prodotto. 15326438 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
300 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15326438
Marca: Buerkle™ 03550100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PVC a elevata trasparenza per garantire la massima visibilità e resistenza agli urti. I contenitori con imboccatura larga in PVC Buerkle™ sono caratterizzati da un'ampia apertura per il riempimento facile e sicuro.
  • Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
  • Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
  • Use for transport of samples and specimens
  • Square shape optimizes storage space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Trasparente/marrone
Dimensioni (L x P x A) 46 x 46 x 75 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Materiale PVC
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Larghezza (sistema metrico) 46 mm
Colore chiusura Nero
Closure Included
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite