Learn More
Deutsch Neumann™ Pompetta vuoto/pressione in PVC
Codice prodotto. 10343791
Click to view available options
:
Vacuum Pressure Bulb
Codice prodotto. 10343791
Marca: Deutsch Neumann™ 4300001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With vacuum and pressure PE valves. Deutsch Neumann™ Vacuum and Pressure Bulbs are manufactured from soft PVC.
  • Reddish-brown in color
  • With rigid connectors
  • Non-return valves ensure unidirectional flow
Specifica
Colore Rossiccio-marrone
Materiale PVC
Tipo Pompetta sottovuoto/a pressione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per apparecchio di Orsat