Learn More
Clark Scientific™ Vassoi per la raccolta di liquidi in PVC bianco
Manufactured from rigid PVC, these large white plastic spill trays are for use outside radiation areas.
Marca: Clark Scientific™ WPVC large
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from rigid PVC
- Available in yellow for use in radiation areas
- Available in white for use outside radiation areas
- Colourless PVC liners are available
Specifica
White | |
Vassoio di raccolta liquidi da banco | |
Confezione da 1 | |
450 mm |
PVC | |
Sale raggi esterne | |
700 mm |