Learn More
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in PVDF
Connettori a T per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori a T cilindrici in PVDF Buerkle™ sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
11.10€ - 24.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
Resistance Properties | Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10056341
|
Buerkle™
8711-0004 |
3 to 5 mm Hose |
11.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11882303
|
Buerkle™
8711-0006 |
5 to 7 mm Hose |
13.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11852313
|
Buerkle™
8711-0008 |
7 to 9 mm Hose |
16.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10086251
|
Buerkle™
8711-0010 |
9 to 11 mm Hose |
18.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10780812
|
Buerkle™
8711-0012 |
Da 11 a 13 mm |
20.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10056331
|
Buerkle™
8711-0014 |
Da 13 a 15 mm |
24.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Disponibili in numerosi formati
- PVDF
- Resistenti a temperature fino a +160°C max.
- Sterilizzabili
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
PVDF | |
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant | |
Transparent | |
Connettore a T per tubo |
Sì | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a T | |
160°C |