Learn More
Buerkle™ Connettori a Y cilindrici in PVDF
Connettori a Y per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori a Y cilindrici in PVDF Buerkle™ sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
Marca: Buerkle™ 8712-0014
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- PVDF
- Temperature resistant up to +160°C max.
- Sterilizable
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
PVDF | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a Y | |
160°C |
Sì | |
Da 13 a 15 mm | |
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant | |
Transparent | |
Connettore a Y |