Learn More
Buerkle™ Connettori a Y cilindrici in PVDF
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Da 11 a 13 mm
Da 13 a 15 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
Description
- Disponibilità di numerosi formati
- PVDF
- °
- Sterilizzabile
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | PVDF |
| Da utilizzare con | 5 to 7 mm Hose |
| Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
| Resistance Properties | Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant |
| Forma | Cilindrico a Y |
| Colore | Trasparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160°C |
| Product Type | Connettore a Y |