Learn More
Buerkle™ Tubi flessibili in PVDF con ugelli cilindrici
For use with various hose sizes, these tubing connectors are sterilizable.
Marca: Buerkle™ 8710-0010
11.21 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature resistant up to 160°C
- Highly resistant to chemicals
- Sterilizable
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
9 to 11 mm | |
PVDF | |
10 | |
Sterilizable | |
Transparent |
Hose Tubing Connector | |
Autoclavable | |
9 to 11 mm Hose | |
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant | |
Straight | |
160°C |