Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Descrizione
- Buona resistenza all'abrasione grazie al rivestimento poliuretanico sul palmo
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente
- Livelli eccellenti di comfort e destrezza
- Il dorso ventilato garantisce alla mano di traspirare in modo naturale
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Area rivestita | Palm |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Specific |
Materiale | Nylon |
Size | 6 |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly, Machinery, and Equipment Operation |