Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers Acc. to Gay Lussac Adjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05630210
Codice prodotto. 10400903
  • 76.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Stopper top ground and polished
  • Adjusted to In (with individual certificate)
  • Accuracy: 0.001 cm³
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Capcity shown is nominal capacity
Specifica
Specifica
5 mL
Borosilicate Glass (3.3)