Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05630013
Codice prodotto. 10315691
  • 38.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
  • Unadjusted, stopper NS 10/19
  • With capillary, stopper top ground and polished
  • Imprint of nominal capacity at the bottom
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
10 mL
Borosilicate Glass (3.3)