Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato ambrato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ ambrate per agevolare l’utilizzo con soluzioni fotosensibili. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme a ISO 1042 e DIN 12664, con certificato di conformità 'H'. Con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Ciascuna fiasca è incisa al laser con numero di serie, codice di lotto e data di produzione.
Marca: Pyrex 3152/12A
168.15 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is conformity 'H' certified. Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP.) Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture.
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
- Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
- Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
- Conformity 'H' certified
- Batch certificate available to download online
Specifica
ISO 1042, DIN 12664, USP, Certificato di conformità 'H' | |
Ambra | |
100 mL | |
170 mm | |
Iscrizioni in smalto bianco | |
14/23 |
Polietilene | |
White enamel inscriptions | |
Vetro borosilicato | |
±0.08 ml | |
Classe A |